Bentoniitti
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
447440025 447445000
ACRO447440025EA 124 EUR
ACRO447440025 ACRO447445000
Bentoniitti
Bentoniitti
Tiheys: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00130611
CAS-numero: 1302-78-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks