Imidazo[1,2-a]pyridine 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

439940050 439940250
ACRO439940050EA 80 EUR
ACRO439940050 ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₇H₆N₂
Kiehumispiste: 97…98 °C (760 mmHg)
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005553
CAS-numero: 274-76-0

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR