4,4,5,5,5-Pentafluoripentan-1-oli 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

438430050 438430250
ACRO438430050EA 97.5 EUR
ACRO438430050 ACRO438430250
4,4,5,5,5-Pentafluoripentan-1-oli 95%
4,4,5,5,5-Pentafluoripentan-1-oli
Kaava: C₅H₇F₅O
Kiehumispiste: 134…135 °C
Leimahduspiste: 63 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00153224
CAS-numero: 148043-73-6

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR