1-Boc-piperidine 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

438080050 438080250
ACRO438080050EA 48.9 EUR
ACRO438080050 ACRO438080250
1-Boc-piperidine 97%
1-Boc-piperidine
Kaava: C₁₀H₁₉NO₂
Kiehumispiste: 58 °C (,3mbar)
Leimahduspiste: 86 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02093935
CAS-numero: 75844-69-8

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR