4-Metyyli-2-pentanoni 99.5% HPLC-analytiikkaan
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
433570010
ACRO433570010EA 89.5 EUR
ACRO433570010
4-Metyyli-2-pentanoni 99.5% HPLC-analytiikkaan
4-Metyyli-2-pentanoni
Kaava: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Kiehumispiste: 117,4 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –84 °C
Tiheys: 0,8 g/cm³
Leimahduspiste: 14 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008938
CAS-numero: 108-10-1
UN: 1245
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d44947ef43cbc8103ae523ce5da380ef184ba09&vid=373b9075524004b95d32d3cf9698896714467e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.4 %
UV at 335 nm A: ≤1.0
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g