Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

426890010 426890050
ACRO426890010EA 47.1 EUR
ACRO426890010 ACRO426890050
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Kaava: C₁₄H₃₂NO₂P
Kiehumispiste: 85…90 °C (,2 mmHg)
Tiheys: 0,879 g/cm³
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00153506
CAS-numero: 137348-86-8

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR