Natriumsulfiitti, vedetön 98+% ACS

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

424430010 424430025 424432500
ACRO424430010EA 69.5 EUR
ACRO424430010 ACRO424430025 ACRO424432500
Natriumsulfiitti, vedetön 98+% ACS
Natriumsulfiitti
Kaava: Na₂SO₃
Sulamispiste: >500 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,63 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003503
CAS-numero: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Free acid Passes test
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Titrable free base ≤0.03 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR