Kupari(II)asetaattimonohydraatii ACS

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

423590025 423591000 423595000
ACRO423590025EA 479 EUR
ACRO423590025 ACRO423591000 ACRO423595000
Kupari(II)asetaattimonohydraatii ACS
Kupari(II)asetaattimonohydraatii
Kaava: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Kiehumispiste: 240 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 115 °C
Tiheys: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149570
CAS-numero: 6046-93-1
UN: 3260
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Blue-green to dark green Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR