Cesiumkloridi 99+%, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 43.9 EUR
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Cesiumkloridi 99+%, pure
Cesiumkloridi
Kaava: CsCl
Kiehumispiste: 1290 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 646 °C
Tiheys: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010955
CAS-numero: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR