Symkloseeni 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

421540010 421542500 421540050
ACRO421540010EA 115 EUR
ACRO421540010 ACRO421542500 ACRO421540050
Symkloseeni 99%
Symkloseeni
Kaava: C₃Cl₃N₃O₃
Kiehumispiste: 413 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 245…251 °C
Tiheys: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: ≥ 225 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006553
CAS-numero: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09188

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR