Natriummetanolaatti 0.5 M metanolissa, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

419605000 419600025 419601000
ACRO419605000EA 279 EUR
ACRO419605000 ACRO419600025 ACRO419601000
Natriummetanolaatti 0.5 M metanolissa, pure
Natriummetanolaatti
Kaava: CH₃NaO
Sulamispiste: –98 °C
Tiheys: 0,8 g/cm³
Leimahduspiste: 11 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012179
CAS-numero: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
GC ≥95.0 % (sum of cis and trans)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR