Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

414190010 414190100
ACRO414190010EA 24 EUR
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Kaava: C₈H₁₄O₃
Kiehumispiste: 67…70 °C (13 mmHg)
Tiheys: 0,98 g/cm³
Leimahduspiste: 78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008847
CAS-numero: 55107-14-7

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR