Etyyli-tert-butyylieetteri 97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
403530250 403531000
ACRO403530250EA 386 EUR
ACRO403530250 ACRO403531000
Etyyli-tert-butyylieetteri 97%
Etyyli-tert-butyylieetteri
Kaava: C₆H₁₄O
Kiehumispiste: 71 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –94 °C
Tiheys: 0,75 g/cm³
Leimahduspiste: –19 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009225
CAS-numero: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03809
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %