2-Nitroethanol 97%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
397960050 397960250 397961000
ACRO397960050EA 57.3 EUR
ACRO397960050 ACRO397960250 ACRO397961000
2-Nitroethanol 97%
2-Nitroethanol
Kaava: C₂H₅NO₃
Kiehumispiste: 203…206 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –80 °C
Tiheys: 1,292 g/cm³
Leimahduspiste: >112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007405
CAS-numero: 625-48-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %