2-Amino-5-metyylitiatsoli 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 27.8 EUR
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-metyylitiatsoli 98%
2-Amino-5-metyylitiatsoli
Kaava: C₄H₆N₂S
Kiehumispiste: 222 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00078317
CAS-numero: 7305-71-7
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR