(3-klooripropyyli)trietoksisilaani 97+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 169 EUR
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-klooripropyyli)trietoksisilaani 97+%
(3-klooripropyyli)trietoksisilaani
Kaava: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Kiehumispiste: 230 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,004 g/cm³
Leimahduspiste: 78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00018985
CAS-numero: 5089-70-3

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR