Kaliumsyanidi 97+%, extra pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 128 EUR
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
Kaliumsyanidi 97+%, extra pure
Kaliumsyanidi
Kaava: KCN
Kiehumispiste: 1625 °C
Sulamispiste: 634 °C
Tiheys: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011397
CAS-numero: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR