Tris(trimethylsilyl)borate
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
381240250 381241000
ACRO381240250EA 106 EUR
ACRO381240250 ACRO381241000
Tris(trimethylsilyl)borate
Tris(trimethylsilyl)borate
Kaava: C₉H₂₇BO₃Si₃
Kiehumispiste: 183…185 °C (760 mmHg)
Tiheys: 0,834 g/cm³
Leimahduspiste: 42 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051588
CAS-numero: 4325-85-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %