1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
380850050 380850250
ACRO380850050EA 68 EUR
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Kaava: C₁₂H₁₄
Kiehumispiste: 130 °C (40 mmHg)
Leimahduspiste: 82,2 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190197
CAS-numero: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %