Tärkkelys liukoinen 1% (w/w) vesiliuos stabiloitu, pure
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Stabilization: Stabilised with mercury (II) iodide 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 42.3 EUR
ACRO380641000 ACRO380645000
Tärkkelys liukoinen 1% (w/w) vesiliuos stabiloitu, pure
Tärkkelys liukoinen
Kaava: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00082026
CAS-numero: 9005-84-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test