Nikkelidikloridi, vedetön 99.99% (trace metals basis), jauhe

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

378350050 378350250
ACRO378350050EA 204 EUR
ACRO378350050 ACRO378350250
Nikkelidikloridi, vedetön 99.99% (trace metals basis), jauhe
Nikkelidikloridi
Kaava: Cl₂Ni
Sulamispiste: 1001 °C
Tiheys: 3,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011142
CAS-numero: 7718-54-9
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06588

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric 44.6 to 46.0 % (Ni)
Total trace metal impurities ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR