Palmitoleic acid 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

376910010 376910050 376912500
ACRO376910010EA 254 EUR
ACRO376910010 ACRO376910050 ACRO376912500
Palmitoleic acid 99%
Palmitoleic acid
Kaava: C₁₆H₃₀O₂
Kiehumispiste: 162 °C (,6 mmHg)
Tiheys: 0,894 g/cm³
Leimahduspiste: 62 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004437
CAS-numero: 373-49-9
EINECS: 206-765-9

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR