Triisopropyylifosfiitti 96%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 65.3 EUR
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Triisopropyylifosfiitti 96%
Triisopropyylifosfiitti
Kaava: C₉H₂₁O₃P
Kiehumispiste: 94…95 °C (66,6hPa)
Tiheys: 0,914 g/cm³
Leimahduspiste: 62 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008874
CAS-numero: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
UN: 3278
ADR: 6.1,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR