1-Fluori-4-etynyylibentseeni 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

371370010 371370050
ACRO371370010EA 63.6 EUR
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluori-4-etynyylibentseeni 98%
1-Fluori-4-etynyylibentseeni
Kaava: C₈H₅F
Kiehumispiste: 55…56 °C (40 mmHg)
Sulamispiste: 27…28 °C
Tiheys: 1,048 g/cm³
Leimahduspiste: 29 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00168823
CAS-numero: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR