1,3-Dimetyylinaftaleeni 96%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

346900010
ACRO346900010EA 48.2 EUR
ACRO346900010
1,3-Dimetyylinaftaleeni 96%
1,3-Dimetyylinaftaleeni
Kaava: C₁₂H₁₂
MW: 156.23 g/mol
Kiehumispiste: 263 °C
Sulamispiste: –5 °C
Tiheys: 0.982 g/cm³
Leimahduspiste: 109 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004036
CAS-numero: 575-41-7
EINECS: 209-384-6

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6100 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR