Metyylisyklopentaani 95%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 164 EUR
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Metyylisyklopentaani 95%
Metyylisyklopentaani
Kaava: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kiehumispiste: 71 °C
Sulamispiste: –142.4 °C
Tiheys: 0.748 g/cm³
Leimahduspiste: –4 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001382
CAS-numero: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3 II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR