1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
329470050 329470010
ACRO329470050EA 164 EUR
ACRO329470050 ACRO329470010
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Kaava: C₈H₁₀ClN
Kiehumispiste: 232 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,1 g/cm³
Leimahduspiste: 103 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044766
CAS-numero: 6299-02-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %