Natriumlauryylisulfaatti 99+% molekyylibiologiaan DNase-, RNase-, protease-free

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

327315000 327311000 327310025
ACRO327315000EA 480 EUR
ACRO327315000 ACRO327311000 ACRO327310025
Natriumlauryylisulfaatti 99+% molekyylibiologiaan DNase-, RNase-, protease-free
Natriumlauryylisulfaatti
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Sulamispiste: 206 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: >150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR