3,5-Bis(trifluorimetyyli)fenyyli-isotiosyanaatti 99+%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
319520010 319520050
ACRO319520010EA 37.1 EUR
ACRO319520010 ACRO319520050
3,5-Bis(trifluorimetyyli)fenyyli-isotiosyanaatti 99+%
3,5-Bis(trifluorimetyyli)fenyyli-isotiosyanaatti
Kaava: C₉H₃F₆NS
Kiehumispiste: 63 °C (1,5 mmHg)
Tiheys: 1,485 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040838
CAS-numero: 23165-29-9
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %