Vismutti 99.5%, jauhe -100 mesh

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

318091000 318095000
ACRO318091000EA 78.2 EUR
ACRO318091000 ACRO318095000
Vismutti 99.5%, jauhe -100 mesh
Vismutti
Kaava: Bi
Sulamispiste: 271 °C
Tiheys: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134033
CAS-numero: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Golden to brown to grey Powder
Particle size ≤100 mesh
Total trace metal impurities ≤0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR