Barium 99+% in mineral oil, sauvoja, Ø ∼ 2 cm

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

317861000 317865000
ACRO317861000EA 244 EUR
ACRO317861000 ACRO317865000
Barium 99+% in mineral oil, sauvoja, Ø ∼ 2 cm
Barium
Kaava: Ba
Kiehumispiste: 1640 °C
Sulamispiste: 725 °C
Tiheys: 3,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134031
CAS-numero: 7440-39-3
EINECS: 231-149-1
UN: 1400
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,00991

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Grey Rods
Assay ≥99.0 % Ba (incl. Sr)
Strontium (Sr) ≤0.8 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR