Tina 99.8%, jauhe -325 mesh
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
317801000 317805000
ACRO317801000EA 53.1 EUR
ACRO317801000 ACRO317805000
Tina 99.8%, jauhe -325 mesh
Tina
Kaava: Sn
Kiehumispiste: 2270 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 231,9 °C
Tiheys: 7,3 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00133862
CAS-numero: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %