Lantanium(III)kloridi 99.9%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
Synonyms: Lanthanum chloride, Lanthanum trichloride
315230100 315230500 315232500
ACRO315230100EA 113 EUR
ACRO315230100 ACRO315230500 ACRO315232500
Lantanium(III)kloridi 99.9%
Lantanium(III)kloridi
Kaava: Cl₃La
Kiehumispiste: 1000 °C
Sulamispiste: 860 °C
Tiheys: 3,8773 g/cm³ (-0.15 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011068
CAS-numero: 10099-58-8
EINECS: 233-237-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05379
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %