Bentsoyyli-isotiosyanaatti 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

314630050 314630500
ACRO314630050EA 53 EUR
ACRO314630050 ACRO314630500
Bentsoyyli-isotiosyanaatti 98%
Bentsoyyli-isotiosyanaatti
Kaava: C₈H₅NOS
Kiehumispiste: 128…131 °C (15 mmHg)
Sulamispiste: –1 °C
Tiheys: 1,21 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004815
CAS-numero: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR