Tina(II)fluoridi 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 90.9 EUR
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Tina(II)fluoridi 99%
Tina(II)fluoridi
Kaava: SnF₂
Kiehumispiste: 850 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 215 °C
Tiheys: 4,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042540
CAS-numero: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08940

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR