1,5-Syklo-oktadieeni 99% stabiloitu

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

297120010 297122500 297120025
ACRO297120010EA 103 EUR
ACRO297120010 ACRO297122500 ACRO297120025
1,5-Syklo-oktadieeni 99% stabiloitu
1,5-Syklo-oktadieeni
Kaava: C₈H₁₂
Kiehumispiste: 151 °C (101,3kPa)
Sulamispiste: –69,5 °C
Tiheys: 0,88 g/cm³
Leimahduspiste: 38 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001752
CAS-numero: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN: 2520
ADR: 3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer -4'-hydroxyphenyl)propionate


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR