Dimcarb (Dimetyyliammoniumdimetyylikarbamaatti) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
292901000 292905000 292900250
ACRO292901000EA 78.7 EUR
ACRO292901000 ACRO292905000 ACRO292900250
Dimcarb (Dimetyyliammoniumdimetyylikarbamaatti) (Carbon dioxide:Dimethylamine) <2:1
Dimcarb (Dimetyyliammoniumdimetyylikarbamaatti)
Kaava: (CH₃)₂NH · (CH₃)₂NCOOH
Kiehumispiste: 60…61 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,05 g/cm³
Leimahduspiste: 13 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00029888
CAS-numero: 4137-10-4
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Ratio < 2.0/1 Carbon dioxide/Dimethylamine