Pyridiini 99+% for analysis
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
290860010 290860025 290860100 290861000
ACRO290860010EA 171 EUR
ACRO290860010 ACRO290860025 ACRO290860100 ACRO290861000
Pyridiini 99+% for analysis
Pyridiini
Kaava: C₅H₅N
Kiehumispiste: 115…116 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –42 °C
Tiheys: 0,978 g/cm³
Leimahduspiste: 17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011732
CAS-numero: 110-86-1
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %