Diallyyliftalaatti 98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

276620010 276620025 276622500
ACRO276620010EA 76.3 EUR
ACRO276620010 ACRO276620025 ACRO276622500
Diallyyliftalaatti 98%
Diallyyliftalaatti
Kaava: C₁₄H₁₄O₄
Kiehumispiste: 300 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –70 °C
Tiheys: 1,12 g/cm³
Leimahduspiste: 166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008646
CAS-numero: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR