Kaliumdivetyortofosfaatti 99+%, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

271080025 271080100
ACRO271080025EA 157 EUR
ACRO271080025 ACRO271080100
Kaliumdivetyortofosfaatti 99+%, pure
Kaliumdivetyortofosfaatti
Kaava: KH₂PO₄
Kiehumispiste: ~ 100 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 253 °C
Tiheys: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011401
CAS-numero: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR