Hydroksyyliammoniumkloridi 99+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

270100010 270101000 270102500 270100050
ACRO270100010EA 239 EUR
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500 ACRO270100050
Hydroksyyliammoniumkloridi 99+%
Hydroksyyliammoniumkloridi
Kaava: NH₂OH·HCl
Kiehumispiste: 306 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051089
CAS-numero: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR