Sodium-tert-butanolate 99%, pure
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
252550050 252551000 252550025 252555000
ACRO252550050EA 38.5 EUR
ACRO252550050 ACRO252551000 ACRO252550025 ACRO252555000
Sodium-tert-butanolate 99%, pure
Sodium-tert-butanolate
Kaava: C₄H₉NaO
Sulamispiste: 180 °C
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00040575
CAS-numero: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light brown Powder
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤1.5 %