Tri-isopropyylisilyylitrifluorimetaanisulfonaatti 97%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

250700100 250700500
ACRO250700100EA 86.5 EUR
ACRO250700100 ACRO250700500
Tri-isopropyylisilyylitrifluorimetaanisulfonaatti 97%
Tri-isopropyylisilyylitrifluorimetaanisulfonaatti
Kaava: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Kiehumispiste: 120 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,14 g/cm³
Leimahduspiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009913
CAS-numero: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR