tert-Butyyli-4-metoksifenoli (isomeeriseos) 96%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

235231000 235235000 235230025
ACRO235231000EA 43.8 EUR
ACRO235231000 ACRO235235000 ACRO235230025
tert-Butyyli-4-metoksifenoli (isomeeriseos) 96%
tert-Butyyli-4-metoksifenoli (isomeeriseos)
Kaava: C₁₁H₁₆O₂
Kiehumispiste: 268 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 48…55 °C
Tiheys: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01779059
CAS-numero: 25013-16-5
EINECS: 246-563-8
Merck Index: 12,01582

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR