γ-Syklodekstriini hydraatti 99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

229900010 229905000 229900050
ACRO229900010EA 254 EUR
ACRO229900010 ACRO229905000 ACRO229900050
γ-Syklodekstriini hydraatti 99%
γ-Syklodekstriini hydraatti
Kaava: C₄₈H₈₀O₄₀·H₂O
Sulamispiste: 267 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149574
CAS-numero: 91464-90-3
EINECS: 241-482-4

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤11 %
HPLC ≥98.5 % (ELSD)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR