Neutraalipunainen, pure, high purity biological stain

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5

229810250 229811000
ACRO229810250EA 116 EUR
ACRO229810250 ACRO229811000
Neutraalipunainen, pure, high purity biological stain
Neutraalipunainen
Kaava: C₁₅H₁₇ClN₄
Sulamispiste: 290 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012651
CAS-numero: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR