3,3',5,5'-Tetrametyylibentsidiini 99+%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
Synonyms: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
229280050 229280010 229280250
ACRO229280050EA 312 EUR
ACRO229280050 ACRO229280010 ACRO229280250
3,3',5,5'-Tetrametyylibentsidiini 99+%
3,3',5,5'-Tetrametyylibentsidiini
Kaava: C₁₆H₂₀N₂
Kiehumispiste: 402 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 167…170 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007748
CAS-numero: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %