Tris-(hydroksimetyyli)aminometaanihydrokloridi 99+%, extra pure
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
228030010 228031000 228032500 228030051
ACRO228030010EA 359 EUR
ACRO228030010 ACRO228031000 ACRO228032500 ACRO228030051
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaanihydrokloridi 99+%, extra pure
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaanihydrokloridi
Kaava: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Kiehumispiste: 225 °C
Sulamispiste: 150…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012590
CAS-numero: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless
pH 3.5 to 5.0 (1 % at 25 °C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm