Trinatriumsitraattidihydraatii 99%, pure

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific

227130010 227135000 227130051 227130250
ACRO227130010EA 62.1 EUR
ACRO227130010 ACRO227135000 ACRO227130051 ACRO227130250
Trinatriumsitraattidihydraatii 99%, pure
Trinatriumsitraattidihydraatii
Kaava: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Sulamispiste: >300 °C
Tiheys: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150031
CAS-numero: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 11 to 13 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR