Titanium(IV)etanolaatti (33 - 35% TiO₂)

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

223760500 223762500 223760010
ACRO223760500EA 86.9 EUR
ACRO223760500 ACRO223762500 ACRO223760010
Titanium(IV)etanolaatti (33 - 35% TiO₂)
Titanium(IV)etanolaatti
Kaava: C₈H₂₀O₄Ti
Kiehumispiste: 150…152 °C (10 mmHg)
Sulamispiste: –40 °C
Tiheys: 1,09 g/cm³
Leimahduspiste: 33 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009071
CAS-numero: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
Titration Complexometric 33 to 35 % (TiO2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR